Få mere at vide
Pentanoic-d9 Acid, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Valeric Acid-d9 |
| CAS | 115871-50-6 |
| Molekylær formel | C5 D9 H O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Butanecarboxylic Acid-d9, NSC 406833-d9, Propylacetic Acid-d9, n-Pentanoic Acid-d9, n-Valeric Acid-d9, Pentanoic-d9 acid (9 CI), Pentanoic-d9 acid (9 CI), Pentanoic-d9 acid (9 CI), Pentanoic-d9 acid (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.19 |
| Formel vægt | 111.1246 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?