Learn More
Pentanoic Acid, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15898410
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
1 L
Unit Size:
1 L
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15898410 100 mL 100mL
15816260 500 mL 500mL
15808420 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15898410 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8008210100
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 109-52-4
Especificaciones
Melting Point -32°C
Density 0.938 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 186°C/1013 hPa
Molecular Formula CH3(CH2)3COOH
MDL Number MFCD00004413
Quantity 100 mL
Synonym Pentanoic acid, Valeric acid, Pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Grade Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.