Få mere at vide
Pentanoic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898410
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898410 100 mL
15816260 500 mL
15808420 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15898410 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8008210100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-52-4
Tekniske data
Smeltepunkt -32°C
Tæthed 0.938 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 186°C/1013 hPa
Molekylær formel CH3(CH2)3COOH
MDL nummer MFCD00004413
Mængde 100 mL
Synonym Pentanoic acid, Valeric acid, Pentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 102.13