Få mere at vide
Pentanoic-5,5,5-d3 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentanoic-5,5,5-d3 Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3 |
| Formel vægt | 105.087 |