Få mere at vide
Pentanoic-5,5,5-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentanoic-5,5,5-d3 Acid |
| CAS | 83741-76-8 |
| Molekylær formel | C5 D3 H7 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Pentanoic-5,5,5-d3 acid (9 CI), delta;-Trideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-5,5,5-d3, Valeric acid-d3, Valeric-delta;,delta;,delta;-d3 acid, Pentanoic-5,5,5-D3 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 5,5,5-trideuteriopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.15 |
| Formel vægt | 105.087 g/mol |
| Vis mere |