missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pentanoic-4,4-d2 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentanoic-4,4-d2 Acid |
| CAS | 83741-75-7 |
| Molekylær formel | C5 2H2 H8 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Pentanoic-4,4-d2 acid (9CI), γ-Dideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-4,4-d2, Valeric acid-d2, Valeric-γ,γ-d2 acid, Pentanoic-4,4-D2 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(C)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | 4,4-dideuteriopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.144 |
| Formel vægt | 104.081 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?