Få mere at vide
Pentanoic-4,4-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentanoic-4,4-d2 Acid |
| CAS | 83741-75-7 |
| Molekylær formel | C5 2H2 H8 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | 4,4-dideuteriopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.144 |
| Formel vægt | 104.081 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |