Få mere at vide
Pentanoic-3,3-d2 syre, TRC
Artikelnummer. 30457114
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30457114 100 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30457114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV091421100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentanoic-3,3-D2 Acid
CAS 83741-74-6
Molekylær formel C5 D2 H8 O2
Mængde 100 mg
Synonym Pentanoic-3,3-d2 acid (9CI','ACI), β-Dideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-3,3-d2, Valeric acid-d2, Valeric-β,β-d2 acid, Pentanoic-3,3-D2 acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i3D2
SMIL [2H]C([2H])(CC)CC(=O)O
IUPAC navn 3,3-dideuteriopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 104.144
Formel vægt 104.081