Få mere at vide
Pentanoic-3,3-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentanoic-3,3-D2 Acid |
| CAS | 83741-74-6 |
| Molekylær formel | C5 D2 H8 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Pentanoic-3,3-d2 acid (9 CI, ACI), β-Dideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-3,3-d2, Valeric acid-d2, Valeric-β,β-d2 acid, Pentanoic-3,3-D2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CC)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3,3-dideuteriopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.144 |
| Formel vægt | 104.081 g/mol |
| Vis mere |