Få mere at vide
Pentanoic-2,2-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentanoic-2,2-d2 Acid |
| CAS | 64118-37-2 |
| Molekylær formel | C5 2H2 H8 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuteriopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.144 |
| Formel vægt | 104.081 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |