missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentanoic-2,2,3,3-d4 Acid, TRC

Artikelnummer. 30452174
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452174 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30452174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV9141715MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentanoic-2,2,3,3-d4 Acid
CAS 1219804-71-3
Molekylær formel C5 D4 H6 O2
Mængde 5 mg
Synonym Pentanoic-2,2,3,3-d4 acid, Pentanoic acid-2,2,3,3-d4, Valeric acid-d4, Valeric-α,α,β,β-d4 acid, Pentanoic-2,2,3,3-D4 acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i3D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])(CC)C([2H])([2H])C(=O)O
IUPAC navn 2,2,3,3-tetradeuteriopentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 106.156
Formel vægt 106.093
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.