Få mere at vide
Pentanenitrile (Valeronitrile), Mikromol™
Artikelnummer. 30051542
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051542 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051542 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0751.08
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pentanenitrile (Valeronitrile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentanenitrile (Valeronitrile)
CAS 110-59-8
Analyt- eller komponentnavne Pentanenitrile (Valeronitrile)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H9 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pentanenitrile, Valproic Acid Imp. H (EP), Valeronitrile, Valproic Acid Impurity H
InChI formel InChI=1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
SMIL CCCCC#N
IUPAC navn pentanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 83.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 83.0735 g/mol