Få mere at vide
Pentanenitrile (Valeronitrile), Mikromol™
Beskrivelse
Pentanenitrile (Valeronitrile)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentanenitrile (Valeronitrile) |
| CAS | 110-59-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pentanenitrile (Valeronitrile) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H9 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pentanenitrile, Valproic Acid Imp. H (EP), Valeronitrile, Valproic Acid Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCCCC#N |
| IUPAC navn | pentanenitrile |
| Vis mere |