Få mere at vide
Pentanenitril-d9, TRC
Artikelnummer. 30453591
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30453591 2.5 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30453591 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0914912.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentanenitrile-d9
CAS 1030939-70-8
Molekylær formel C5 D9 N
Mængde 2.5 mg
Synonym Pentanenitrile-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 (ACI), Perdeuterated-1-cyanobutane
InChI formel InChI=1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanenitril
Molekylvægt (g/mol) 92.19
Formel vægt 92.13