Få mere at vide
Pentanenitril-d9, TRC
Artikelnummer. 30452867
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30452867 25 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30452867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09149125MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentanenitrile-d9
CAS 1030939-70-8
Molekylær formel C5 D9 N
Mængde 25 mg
Synonym Pentanenitrile-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 (ACI), Perdeuterated-1-cyanobutane
InChI formel InChI=1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanenitril
Molekylvægt (g/mol) 92.19
Formel vægt 92.13