Få mere at vide
Pentanenitril-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentanenitrile-d9 |
| CAS | 1030939-70-8 |
| Molekylær formel | C5 D9 N |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pentanenitrile-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 (ACI), Perdeuterated-1-cyanobutane |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanenitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.19 |
| Formel vægt | 92.13 |