Få mere at vide
Pentanehydrazid, TRC
Artikelnummer. 30428705
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428705 10 mg
30416999 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30428705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP27404810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentanehydrazide
CAS 38291-82-6
Molekylær formel C5 H12 N2 O
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
SMIL CCCCC(=O)NN
IUPAC navn pentanhydrazid
Molekylvægt (g/mol) 116.162
Formel vægt 116.095