Få mere at vide
Pentanehydrazid, TRC
Artikelnummer. 30415409
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30415409 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30415409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP274048100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentanehydrazide
CAS 38291-82-6
Molekylær formel C5 H12 N2 O
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
SMIL CCCCC(=O)NN
IUPAC navn pentanhydrazid
Molekylvægt (g/mol) 116.162
Formel vægt 116.095