Få mere at vide
Pentanedioic-d6 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentanedioic-d6 Acid |
| CAS | 154184-99-3 |
| Molekylær formel | C5 D6 H2 O4 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Pentanedioic-d6 acid (9 CI, ACI), Pentanedioic-2,2,3,3,4,4-d6 acid, Glutaric-2,2,3,3,4,4-d6 acid, Glutaric-d6 acid, Glutaric acid-d6, Pentanedioic acid D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4-hexadeuteriopentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.15 |
| Formel vægt | 138.0799 g/mol |
| Vis mere |