Få mere at vide
Pentan, ULTRA RESI-ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588574 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
4 L
Emballage:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15588574
Brand: Avantor J.T.Baker 933302
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Højrente opløsningsmidler og salte udviklet til organiske restekstraktions-/koncentreringsprocedurer
    For use in Gas Chromatography (GC), Organic Residue Analysis; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentane
SMIL CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentane
Flammepunkt −40.00°C(-40°F)
Emballage Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 1L = 0.63kg
Formel vægt 72.15
Grad ULTRA RESI-ANALYZED
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.