Få mere at vide
Pentan, reagenskvalitet, 98%, Solstice
Artikelnummer. 15601520 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Rustfri ståldåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15601520 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15631520 500 mL Glasflaske 500ml
15691510 1 L Glasflaske 1 L
15661520 6 x 500 mL Glasflaske Pakke med 6
15641520 5 L Glasflaske 5 L
15651520 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15621520 4 x 5 L Glasflaske Pakke med 4
15611520 20 L Rustfri ståldåse 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15601520 Leverandør Fluka Leverandørnr. 1589412.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 DKK
    817.30 DKK / 2.5 L
    Spare 197.70 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Reagenskvalitet, 98 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentan
SMIL CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentane
Smeltepunkt -131 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,626 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.083
Flammepunkt −49 °C (−56,2 °F)
Tændingspunkt 500 °F
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.358 (bogstaveligt)
Lineær formel CH3(CH2)3CH3
Damptryk 26,85 psi (55 °C), 8,43 psi (20 °C)
FN nummer UN1265
Beilstein 969132
Kogepunkt 37 °C
Formel vægt 72,15 g/mol
Procent renhed 98%
Grad Reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.