Få mere at vide
Pentan, HPLC-grad, 99+% (n-Pentan, 95% min)
Descrizione
n-Pentan anvendes i forbrugerprodukter såsom pletløftere/rensere og skummende barberingsgeler og i kommercielle produkter såsom et blæsemiddel til ekspanderet polystyren (skum) isolering. Det kan også bruges som opløsningsmiddel (i ren form) i laboratorie-, kemiske analyser og andre omgivelser, hvor der er behov for et meget flygtigt ikke-polært opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
n-Pentane bruges i forbrugerprodukter såsom pletløftere/rensere og skummende barberingsgeler og i kommercielle produkter såsom et blæsemiddel til ekspanderet polystyren (skum) isolering. Det kan også bruges som opløsningsmiddel (i ren form) i laboratorie-, kemiske analyser og andre omgivelser, hvor der er behov for et meget flygtigt ikke-polært opløsningsmiddel.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Stabil under normale omgivelsestemperaturer og forventede opbevarings- og håndteringsforhold. Undgåelige forhold er varme, gnister, ild og oxidationsmidler.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Pentane |
| Smeltepunkt | -130 °C |
| Tæthed | 0.626 |
| Mængde | 2500 mL |
| Flammepunkt | −49 °C (−57 °F) |
| Lugt | Næsten lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.358 |
| FN nummer | UN1265 |
| Kogepunkt | 36 °C |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pentane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Pentane
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.