Få mere at vide
Pentan, HPLC-grad, 99+% (n-Pentan, 95% min)
Beskrivelse
n-Pentan anvendes i forbrugerprodukter såsom pletløftere/rensere og skummende barberingsgeler og i kommercielle produkter såsom et blæsemiddel til ekspanderet polystyren (skum) isolering. Det kan også bruges som opløsningsmiddel (i ren form) i laboratorie-, kemiske analyser og andre omgivelser, hvor der er behov for et meget flygtigt ikke-polært opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
n-Pentane bruges i forbrugerprodukter såsom pletløftere/rensere og skummende barberingsgeler og i kommercielle produkter såsom et blæsemiddel til ekspanderet polystyren (skum) isolering. Det kan også bruges som opløsningsmiddel (i ren form) i laboratorie-, kemiske analyser og andre omgivelser, hvor der er behov for et meget flygtigt ikke-polært opløsningsmiddel.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Stabil under normale omgivelsestemperaturer og forventede opbevarings- og håndteringsforhold. Undgåelige forhold er varme, gnister, ild og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentane |
| Smeltepunkt | -130°C |
| Tæthed | 0.626 |
| Mængde | 1000 mL |
| Flammepunkt | −49°C (−57°F) |
| Lugt | Nearly Odorless |
| Brydningsindeks | 1.358 |
| FN nummer | UN1265 |
| Merck Index | 14,7116 |
| Kogepunkt | 36°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pentane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Pentane