Få mere at vide
Pentan,≥ 99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentane |
| Tæthed | 0.626g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.083 |
| Flammepunkt | −49°C (−56.2°F) |
| Tændingspunkt | 500°F |
| Lineær formel | CH3(CH2)3CH3 |
| FN nummer | UN1265 |
| Beilstein | 969132 |
| Formel vægt | 72.15g/mol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pentane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.