Få mere at vide
Pentan, CHROMASOLV™, til restanalyse (af høj-flygtige halogenerede kulbrinter), Solstice
Artikelnummer. 15677040
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15677040 1 L 1 L
15687040 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15677040 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 768661L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    926.77 DKK / 1 L
    Spare 78.23 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ , til restanalyse (af højflygtige halogenerede kulbrinter),≥ 99,0 %
  • Til gaskromatografi (GC)
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentane
SMIL CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentane
Tæthed 0,626 g/ml ved 25 °C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.083
Flammepunkt −49 °C (−56,2 °F)
Tændingspunkt 500 °F
Lineær formel CH3(CH2)3CH3
FN nummer UN1265
Beilstein 969132
Formel vægt 72,15 g/mol
Procent renhed ≥99%, ≥99% (GC)
Grad CHROMASOLV