Få mere at vide
Pentan, CHROMASOLV™ for HPLC, ≥99,0%, Solstice
Artikelnummer. 15674720
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15674720 4 x 2.5 L Pakke med 4
15654720 1 L -
15664720 2.5 L 2.5 L
15684720 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Gentagen eksponering kan give tør eller revnet hud.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15674720 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 349564X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4635.00 DKK
    1835.10 DKK / Pakke med 4
    Spare 2799.90 DKK
    60% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Gentagen eksponering kan give tør eller revnet hud.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,0 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentane
SMIL CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentane
Smeltepunkt -130 °C
Navn note for HPLC
Tæthed 0,626 g/ml ved 25 °C
Mængde 4 x 2.5 L
Brydningsindeks n20/D 1.358
Lineær formel CH3(CH2)3CH3
Beilstein 969132
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
Kogepunkt 35 °C til 36 °C
Formel vægt 72,15 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.