Få mere at vide
Pentane, AMD CHROMASOLV™ ,≥ 99 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15644690
Skift visning
Mængde:
2.5 L
4 x 2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15644690 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15634690 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15644690 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348944X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ AMD,≥ 99 %
  • Opløsningsmidler designet til højtydende tyndtlagskromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentan
SMIL CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentane
Smeltepunkt -130°C (literature)
Navn note AMD CHROMASOLV™, ≥99%
CAS Max % ≤100.0000%
Tæthed 0.626 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt <−35°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3CH3
FN nummer UN1265
Beilstein 969132
Kogepunkt 36°C to 37°C
Formel vægt 72.15
Procent renhed >99%
Grad Høj renhed