Få mere at vide
Pentan,≥ 99%,spektrofotometrisk kvalitet, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15611470
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15611470 2 L Glasflaske 2 L
15601470 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15611470 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 1549542L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentan
SMIL CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentane
Smeltepunkt -131°C
Tæthed 0.626g/mL at 25°C
Mængde 2 L
Eksplosionsgrænse 0.083
Flammepunkt −49°C (−56.2°F)
Tændingspunkt 500°F
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.356
Lineær formel CH3(CH2)3CH3
Damptryk 26.98psi (55°C), 8.4psi (20°C)
FN nummer UN1265
Beilstein 969132
Kogepunkt 36°C to 37°C
Formel vægt 72.15g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad Spektrofotometrisk