Få mere at vide
Pentan,≥ 99,0 %, Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 15697040
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15697040 1 L Poly flaske 1 L
15607050 2.5 L Poly flaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15697040 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 768691L
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ , til analyse af pesticidrester,≥ 99,0 %
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentan
SMIL CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentane
pH 5.7 (at 22°C)
Smeltepunkt 750°C
Tæthed 0.626g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 8.3%
Tændingspunkt 500°C
Emballage Poly flaske
Lineær formel CH3(CH2)3CH3
FN nummer UN1265
Beilstein 969132
Kogepunkt 1393°C (1013 hPa)
Opløselighedsinformation 946g/L at 25°C
Formel vægt 72.15g/mol
Procent renhed ≥99.0%