Få mere at vide
Pentan,≥ 99,0 %, Honeywell Riedel-de Haen™
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
- Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
- Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentane |
| pH | 5.7 (at 22°C) |
| Smeltepunkt | 750°C |
| Tæthed | 0.626g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 1393°C (1013 hPa) |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 8.3% |
| Tændingspunkt | 500°C |
| Emballage | Poly flaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)3CH3 |
| Vis mere |