Få mere at vide
Pentan, laboratoriereagens, ≥95,0% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15651490
Skift visning
Mængde:
4 x 5 L
Emballage:
Aluminiums flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15651490 4 x 5 L Aluminiums flaske Pakke med 4
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15651490 Leverandør Fluka Leverandørnr. 156074X5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4790.00 DKK
    3858.38 DKK / Pakke med 4
    Spare 931.62 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Laboratoriereagens,≥ 95,0 % (GC)
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentane
CAS 109-66-0
Tæthed 0,626 g/ml ved 25 °C
Mængde 4 x 5 L
Eksplosionsgrænse 0.083
Flammepunkt −49 °C (−56,2 °F)
Tændingspunkt 500 °F
Emballage Aluminiums flaske
Molekylær formel C5H12
Lineær formel CH3(CH2)3CH3
MDL nummer MFCD00009498
FN nummer UN1265
Beilstein 969132
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC
IUPAC navn pentan
Molekylvægt (g/mol) 72.15
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
Formel vægt 72,15 g/mol
Procent renhed ≥95,0% (GC)
Grad Laboratorie
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentane