Få mere at vide
pentane-2,3-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pentane-2,3-diol |
| CAS | 42027-23-6 |
| Molekylær formel | C5 H12 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-3-5(7)4(2)6/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(O)C(C)O |
| IUPAC navn | pentane-2,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.148 |
| Formel vægt | 104.084 |