Få mere at vide
Pentane-1-sulfonic acid sodium salt, LiChropur™ EMD-Millipore
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentane-1-sulfonic acid sodium salt |
| CAS | 22767-49-3 |
| Tæthed | 390kg/m3 |
| Emballage | Glass |
| Molekylær formel | C5H11NaO3S |
| MDL nummer | MFCD00007541,MFCD00149548 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt |
| InChI nøgle | ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O |
| Vis mere |