Få mere at vide
Pentan-3-One, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11463673 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11463673 250 mL Amber glass bottle 250ml
1 options
Artikelnummer. 11463673 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/1100/07
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 96-22-0
Smeltepunkt -40°C
Farve Colorless
pH 6.2
Kogepunkt 100°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C5H10O
MDL nummer MFCD00009320
Mængde 250 mL
Synonym 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
InChI nøgle FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(=O)CC
IUPAC navn pentan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 86.13
PubChem CID 7288
Dampdensitet 3
ChEBI CHEBI:67886
Formel vægt 86.13g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentan-3-one
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.