missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

pentan-2-amine hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30344308
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344308 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344308 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB510655100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale pentan-2-amine hydrochloride
CAS 76716-21-7
Molekylær formel C5H13N.HCl
Mængde 100 mg
Synonym 2-Pentanamine, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Pentanamine, hydrochloride (9CI), Butylamine, 1-methyl-, hydrochloride (6CI), 2-Pentylamine hydrochloride, 2-Pentanamine hydrochloride, (±)-1-Methylbutylamine hydrochloride, 2-Aminopentane hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H13N.ClH/c1-3-4-5(2)6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCCC(C)N
IUPAC navn pentan-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 123.62
Formel vægt 123.0815
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.