missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
pentan-2-amine hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pentan-2-amine hydrochloride |
| CAS | 76716-21-7 |
| Molekylær formel | C5H13N.HCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Pentanamine, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Pentanamine, hydrochloride (9CI), Butylamine, 1-methyl-, hydrochloride (6CI), 2-Pentylamine hydrochloride, 2-Pentanamine hydrochloride, (±)-1-Methylbutylamine hydrochloride, 2-Aminopentane hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13N.ClH/c1-3-4-5(2)6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCC(C)N |
| IUPAC navn | pentan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.62 |
| Formel vægt | 123.0815 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?