Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pentamidine isethionatsalt, 97%
Artikelnummer. 15891022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15891022 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15891022 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461860010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 DKK
    1222.65 DKK / 1g
    Spare 217.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 140-64-7 | C19H24N4O2·2C2H6O4S | 592,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentamidine isethionate salt
CAS 140-64-7
Smeltepunkt 188 °C til 194 °C
Kogepunkt 539,4 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C19H24N4O2·2C2H6O4S
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol, uopløselig i ether, acetone, kloroform
InChI nøgle YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 592.68
PubChem CID 8813
ChEBI CHEBI:7977
Formel vægt 592.68
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentamidine isethionate salt, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentamidine isethionate salt