missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentamidine isethionate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484387
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484387 50 mg
16478356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16484387 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0537B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Pentamidine isethionate (MP-601205 isethionate) is an antimicrobial agent and interferes with DNA biosynthetics.

Pentamidine isethionate inhibits parasite Leishmania infantum with an IC50 of 2.5 μM. Pentamidine isethionate is a potent and selective protein tyrosine phosphatases (PTPases) and phosphatase of regenerating liver (PRL) inhibitor. Pentamidine isethionate has the potential for Gambian trypanosomiasis, antimony-resistant leishmaniasis, and Pneumocystis carinii pneumonia treatment. Antitumor and antibacterial activities.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentamidine isethionate
Fysisk form Solid
CAS 140-64-7
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H36N4O10S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym MP-601205 isethionate
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (168.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (168.73 mM; Need ultrasonic)
SMIL N=C(C1=CC=C(OCCCCCOC2=CC=C(C(N)=N)C=C2)C=C1)N.OCCS(=O)(O)=O.OCCS(=O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 592.68
Formel vægt 592.68
Procent renhed 99.78%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.