Få mere at vide
Pentamidine Diisethionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentamidine Diisetionate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6) |
| Formel vægt | 592.1873 |