Få mere at vide
Pentamethylenebis(magnesium bromide), 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 11965971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11965971
Brand: Thermo Scientific Acros 436001000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 23708-48-7 | C5H10Br2Mg2 | 278.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentamethylenebis(magnesium bromide)
CAS 23708-48-7, 109-99-9
Farve Brown to Yellow or Gray
Tæthed 0.9990g/mL
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylær formel C5H10Br2Mg2
MDL nummer MFCD00012384
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.999
Synonym pentamethylenebis magnesium bromide, bromo 5-bromomagnesio pentyl magnesium, pentane-1,5-di magnesium bromide, pentamethylenebis magnesium bromide solution, pentamethylenebis magnesium bromide 0,5m w/w in thf, pentamethylenebis magnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts.
InChI nøgle OUEGHZYBWJTUAD-UHFFFAOYSA-L
SMIL Br[Mg]CCCCC[Mg]Br
IUPAC navn dimagnesium;pentane;dibromide
Molekylvægt (g/mol) 278.55
PubChem CID 3637391
Formel vægt 278.55
Fysisk form Solution
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentamethylenebis(magnesium bromide), 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.