Få mere at vide
Pentamethylene Diisocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentamethylene Diisocyanate |
| CAS | 4538-42-5 |
| Molekylær formel | C7 H10 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,5-Diisocyanatopentane, 1,5-Pentamethylene Diisocyanate, 1,5-Pentane Diisocyanate, 1,5-Pentanediol Diisocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2/c10-6-8-4-2-1-3-5-9-7-11/h1-5H2 |
| SMIL | O=C=NCCCCCN=C=O |
| IUPAC navn | 1,5-diisocyanatopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.167 |
| Formel vægt | 154.074 |