Få mere at vide
Pentamethyldisiloxane, 95%
Artikelnummer. 11399235
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399235 5 g 5g
11309245 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399235 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16577.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1438-82-0 | C5H15OSi2 | 147.344 g/mol
Pentamethyldisiloxan anvendes til syntese af siloxan-polyether copolymer overfladeaktive stoffer. Det bruges også som kilde til trimethylsilyl funktionel gruppe i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pentamethyldisiloxan anvendes til syntese af siloxan-polyether copolymer overfladeaktive stoffer. Det bruges også som kilde til trimethylsilyl funktionel gruppe i organisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger Den
er følsom over for fugt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1438-82-0
Molekylær formel C5H15OSi2
Molekylvægt (g/mol) 147.344
MDL nummer MFCD00053658
InChI nøgle XUKFPAQLGOOCNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethyldisiloxane, disiloxane, pentamethyl, 1,1,1,3,3-pentamethyldisiloxane, dimethyl trimethylsilyloxy silicon, disiloxane, 1,1,1,3,3-pentamethyl, dimethyl trimethylsilyl oxy silyl, dimethylsilyl oxy trimethylsilane
PubChem CID 6327260
IUPAC navn dimethyl(trimethylsilyloxy)silicium
SMIL C[Si](C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 86°C to 87°C
Kemisk navn eller materiale Pentamethyldisiloxane
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1734568
Flammepunkt −19°C (−2°F)
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 148.35
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.374
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.758