Få mere at vide
Pentamethylcyclopentadienylzirconiumtrichlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348358
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348358 1 g 1g
11338358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039551.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75181-07-6
MDL nummer MFCD00070444
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentamethylcyclopentadienylzirconium trichloride
Smeltepunkt 230°C (decomposition)
Emballage Ampul
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 332.81
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver