Få mere at vide
Pentamethylcyclopentadienyltitaniumtrichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354517
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354517 5 g 5g
11364517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039596.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 12129-06-5
Det bruges som en katalysator i transesterificeringsreaktioner og styrenpolymerisation. Det bruges også som klaverskammel katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12129-06-5
MDL nummer MFCD00070434
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentamethylcyclopentadienyltitanium trichloride
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
Farve Rød
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water
Formel vægt 289.47
Fysisk form Krystallinsk