Få mere at vide
Pentamethylcyclopentadienylmolybdæn dicarbonyldimer, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383708
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383708 250 mg 250mg
11373708 1 g 1g
11363708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039303.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12132-04-6 | C12H16MoO2 | 288.208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12132-04-6
Molekylær formel C12H16MoO2
Molekylvægt (g/mol) 288.208
MDL nummer MFCD00058846
InChI nøgle CIKWUWWMMYQFKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)molybdenum dimer
PubChem CID 131675733
IUPAC navn kulmonoxid; molybdæn; 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien
SMIL CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentamethylcyclopentadienylmolybdenum dicarbonyl dimer
Smeltepunkt 219°C (decomposition)
Mængde 250 mg
FN nummer UN3466
Formel vægt 574.38
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk