Få mere at vide
Pentamethylcyclopentadienyliron dicarbonyl dimer
Artikelnummer. 11343668
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343668 1 g 1g
11333668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11343668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039266.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 35344-11-7 | C24H30Fe2O4 | 494.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35344-11-7
Molekylær formel C24H30Fe2O4
Molekylvægt (g/mol) 494.19
MDL nummer MFCD00058862
InChI nøgle UXGBSDPRTITVSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylcyclopentadienyliron dicarbonyl dimer, carbon monoxide; iron; 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentane
PubChem CID 498645
IUPAC navn carbon monoxide;iron;1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentane
SMIL [Fe].[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentamethylcyclopentadienyliron dicarbonyl dimer
Farve Purple-Red
Mængde 1 g
FN nummer UN3466
Formel vægt 493.96
Fysisk form Crystalline
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentamethylcyclopentadienyliron dicarbonyl dimer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i