Få mere at vide
Pentamethylcyclopentadienylhafnium(IV)trichlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491660
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491660 1 g 1g
11401670 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11491660 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27010.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 75181-08-7 | C10H20Cl3Hf-9 | 425.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75181-08-7
Molekylær formel C10H20Cl3Hf-9
Molekylvægt (g/mol) 425.11
MDL nummer MFCD00070461
InChI nøgle DROXWYIBBCYOSR-UHFFFAOYSA-K
Synonym pentamethylcyclopentadienylhafnium trichloride, acmc-20ajym, hafnium,trichloro 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
PubChem CID 53471594
IUPAC navn carbanid;cyclopenta-1,3-dien;hafnium;trichlorid
SMIL [CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Hf]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentamethylcyclopentadienylhafnium(IV) trichloride
Smeltepunkt 170°C to 172°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 420.08
Procent renhed ≥98%