Få mere at vide
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)chloriddimer, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10045792 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10045792 250 mg Glasflaske 250mg
10035792 1 g Glasflaske 1g
10701804 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10045792 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377952500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12354-84-6 | C20H30Cl4Ir2 | 796.73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12354-84-6
Molekylær formel C20H30Cl4Ir2
Molekylvægt (g/mol) 796.73
MDL nummer MFCD00075435
InChI nøgle MMAGMBCAIFVRGJ-UHFFFAOYSA-J
Synonym unii-6oy4uuc534, dichloro pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dimer, pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium dichloride, pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer, eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer mi, bis mu-chloro chloro eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium, iridium, di-mu-chlorodichlorobis 1,2,3,4,5-eta-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl di
PubChem CID 76030743
IUPAC navn iridium(3+);1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien;tetrachlorid
SMIL C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3].[Ir+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (ex Ir)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 7226
Formel vægt 796.73
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.