Få mere at vide
Pentamethylbenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11419120
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419120
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14733.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5144-10-5 | C5H8N2O | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5144-10-5
MDL nummer MFCD00015450
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentamethylbenzonitrile
Smeltepunkt 158°C to 160°C
Molekylær formel C12H15N
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Synonym pentamethylbenzonitrile, 6-aminobutyric acid, pentamethylbenzonitril, acmc-1axcs, benzonitrile,2,3,4,5,6-pentamethyl, 2,3,4,5,6-pentamethylbenzenecarbonitrile
InChI nøgle NCDPYDGGUAKABA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C#N)C)C
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentamethylbenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 173.26
PubChem CID 78824
Formel vægt 173.26
Procent renhed 98%