Få mere at vide
Pentamethylbenzene, 99%
Artikelnummer. 15408829
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408829 25 g 25g
11396816 5 g 5g
11306826 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04163.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 700-12-9 | C11H16 | 148.249 g/mol
Pentamethylbenzen bruges til at fremstille en blanding af nitropentamethylbenzen og 2,3,4,5-tetramethylbenzylnitrat1. Det blev også brugt til at fremstille propen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pentamethylbenzen bruges til at fremstille en blanding af nitropentamethylbenzen og 2,3,4,5-tetramethylbenzylnitrat1. Det blev også brugt til at fremstille propen.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-12-9
Molekylær formel C11H16
Molekylvægt (g/mol) 148.249
MDL nummer MFCD00008522
InChI nøgle BEZDDPMMPIDMGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylbenzene, benzene, pentamethyl, pentamethylbenzol, benzene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, pentamethyl phenyl, acmc-1bkt8, ksc492e3d, 1,3,4,5-pentamethylbenzene, pentamethylbenzene 5g
PubChem CID 12784
ChEBI CHEBI:38998
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentamethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentamethylbenzene
Smeltepunkt 50°C to 51°C
Tæthed 0.917
Kogepunkt 231°C to 232°C
Flammepunkt 91°C (195°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1905349
Formel vægt 148.25
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentamethylbenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentamethylbenzene