Få mere at vide
Pentamethylbenzene, 99%
Beskrivelse
Pentamethylbenzen bruges til at fremstille en blanding af nitropentamethylbenzen og 2,3,4,5-tetramethylbenzylnitrat1. Det blev også brugt til at fremstille propen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pentamethylbenzen bruges til at fremstille en blanding af nitropentamethylbenzen og 2,3,4,5-tetramethylbenzylnitrat1. Det blev også brugt til at fremstille propen.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentamethylbenzene |
| Smeltepunkt | 50°C to 51°C |
| Tæthed | 0.917 |
| Kogepunkt | 231°C to 232°C |
| Flammepunkt | 91°C (195°F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Beilstein | 1905349 |
| Formel vægt | 148.25 |
| Procent renhed | 99% |